Learn More
Benzenesulfonyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30342633
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342633 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342633 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB19000025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzenesulfonyl Chloride
CAS 98-09-9
Formula molecolare C6H5ClO2S
Quantità 25 g
Sinonimo Benzene sulfochloride, Benzenesulfonic chloride, Benzenesulphonyl chloride, NSC 2864, Phenylsulfonyl chloride
InChI Formula InChI=1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES ClS(=O)(=O)c1ccccc1
IUPAC Name benzenesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 176.92