Learn More
Benzenesulfonyl hydrazide, 98%
Codice prodotto. 11486846
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11486846 25 g 25g
11496846 100 g 100g
11406856 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11486846 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23971.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 80-17-1 | C6H8N2O2S | 172.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80-17-1
Formula molecolare C6H8N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 172.20
Numero MDL MFCD00007583,MFCD08064450
InChI Key VJRITMATACIYAF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenesulfonyl hydrazide, porofor, benzenesulfonic acid, hydrazide, porofor bsh, benzenesulfohydrazide, phenylsulfonylhydrazine, genitron bsh, celogen bsh, benzenesulfonylhydrazine, phenylsulfohydrazide
PubChem CID 65723
IUPAC Name benzenesulfonohydrazide
SMILES NNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzenesulfonyl hydrazide
Punto di fusione 101°C to 110°C (decomposition)
Quantità 25 g
Numero UN UN3226
Beilstein 640079
Indice di Merck 14,7598
Peso formulazione 172.21
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzenesulfonyl hydrazide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Sostanze e misC & Dele autoreattive Tipo C e D
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonic acid, hydrazide