Descrizione
2.5L, Amber glass bottle
Specifica
Specifica
| CAS | 121-54-0 |
| Colore | Colorless |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Formula molecolare | C27H42ClNO2 |
| Numero MDL | 11742 |
| Quantità | 2.5 L |
| Sinonimo | benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin |
| InChI Key | UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-] |
| IUPAC Name | benzyl-dimethyl-[2-[2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethyl]azanium;chloride |
| Vedi altri risultati |