Learn More
Benzethonium Chloride, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11414789 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11414789 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11414789 Fornitore Reagecon N. del fornitore 3000900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.75€
    45.72€ / 1L
    Risparmia 10.03€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
CAS 121-54-0
Formula molecolare C27H42ClNO2
Quantità 1 L
Sinonimo benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
InChI Key UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Molecular Weight (g/mol) 448.09
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264