Learn More
Benzethonium chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-62960
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
121-54-0
C27H42ClNO2
448.08
MFCD00011742
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
8478
CHEBI:31264
benzyl-dimethyl-[2-[2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethyl]azanium;chloride
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
121-54-0
C27H42ClNO2
448.08
MFCD00011742
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
8478
CHEBI:31264
benzyl-dimethyl-[2-[2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethyl]azanium;chloride
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
Benzethonium chloride, 97%, C27H42ClNO2, CAS Number-121-54-0, benzethoniumchloride, benzethonium chloride, disilyn, hyamine, kylacol, phemeride, phemerol chloride, phemithyn, quatrachlor, solamin, 2.5kg, 96% min. (on dry substance) (Argentometry), 100.0, 96.0, CHEBI:31264, White, 204-479-9, 01,433
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Benzethonium chloride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 158.0°C to 163.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 5% max. (105°C, 4 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (on dry substance) (Argentometry)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Fieser 01,433
Indice di Merck 15, 1076
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and chloroform
Peso formulazione 448.08
Percent Purity 97%
Forma fisica Amorphous or Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzethonium chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.