Learn More
Benzethonium chloride, 97%
Codice prodotto. 10366020 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10366020 100 g Plastic bottle 100g
10497470 500 g Plastic bottle 500g
10619113 2.5 kg Plastic drum 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10366020 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105381000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
Benzethonium chloride, 97%, C27H42ClNO2, CAS Number-121-54-0, benzethoniumchloride, benzethonium chloride, disilyn, hyamine, kylacol, phemeride, phemerol chloride, phemithyn, quatrachlor, solamin, 2.5kg, 96% min. (on dry substance) (Argentometry), 100.0, 96.0, CHEBI:31264, White, 204-479-9, 01,433 | CAS: 121-54-0 | C27H42ClNO2 | 448.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-54-0
Formula molecolare C27H42ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 448.08
Numero MDL MFCD00011742
InChI Key UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264
IUPAC Name benzyl-dimethyl-[2-[2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethyl]azanium;chloride
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Benzethonium chloride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 158.0°C to 163.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 5% max. (105°C, 4 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (on dry substance) (Argentometry)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Fieser 01,433
Indice di Merck 15, 1076
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and chloroform
Peso formulazione 448.08
Percent Purity 97%
Forma fisica Amorphous or Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzethonium chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.