Learn More
Benzethonium chloride, 97%
Codice prodotto. 11403197
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11403197 100 g 100g
11413197 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11403197 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16142.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 121-54-0 | C27H42ClNO2 | 448.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Benzethonium chloride is used as a surface disinfectant and a preservative in food processing and pharmaceutical industries. It is involved in the determination of sodium dodecyl sulfate using sulphan blue as indicator from the mixture containing other ingredients like sodium chloride and sodium sulfate. It is an effective cationic detergent due to its positively charged hydrophilic part of quaternary ammonium ion. It is an active ingredient in medicaments, deodorants and mouthwashes.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Hygroscopic. Light sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-54-0
Formula molecolare C27H42ClNO2
Numero MDL MFCD00011742
InChI Key UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264
Specifica
Materiale o nome chimico Benzethonium chloride
Punto di fusione 157°C to 165°C
Odore Odorless
Quantità 100 g
Numero UN UN1759
Beilstein 3898548
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,1074
Informazioni di solubilità Soluble in water.
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
IUPAC Name benzyl-dimethyl-[2-[2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethyl]azanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 448.088
Peso formulazione 448.1
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzethonium chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzethonium chloride