Descrizione
- Titer: 0.0039 - 0.0041 mol/L
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Glass bottle |
| CAS | 121-54-0 |
| Formula molecolare | C27H42ClNO2 |
| Concentrazione | 0.004 mol/L |
| Numero MDL | MFCD00011742 |
| Sinonimo | Hyamine™ 1622 |
| InChI Key | UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2)C=C1 |
| IUPAC Name | benzyldimethyl(2-{2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy}ethyl)azanium chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 448.09 |
| Vedi altri risultati |