Learn More
Benzetimide hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488708
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16488708 10 mg
16404617 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16488708 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1547A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Benzetimide hydrochloride is a muscarinic acetylcholine receptor antagonist.
Benzetimide hydrochloride is a muscarinic acetylcholine receptor antagonist.
Specifica
Materiale o nome chimico Benzetimide hydrochloride
CAS 5633-14-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H27ClN2O2
Quantità 10 mg
Sinonimo R4929
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 32 mg/mL (80.21 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (41.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1)(C3=CC=CC=C3)CC4)NC4=O.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 398.93
Peso formulazione 398.93
Percent Purity 99.04%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only