Learn More
Benzhydrol, 99%
Codice prodotto. 11495323
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495323 50 g 50g
11405333 250 g 250g
11485323 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11495323 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12884.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 91-01-0 | C13H12O | 184.238 g/mol
Benzhydrol is widely used as intermediates in pharmaceuticals (including antihistamines), agrochemicals, perfumes and other organic compounds. It is used as a fixative in the perfume industry. It is involved in polymerization reaction as a terminating group. It is used as precursor to prepare modafinil, benztropine and diphehydramine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Benzhydrol is widely used as intermediates in pharmaceuticals (including antihistamines), agrochemicals, perfumes and other organic compounds. It is used as a fixative in the perfume industry. It is involved in polymerization reaction as a terminating group. It is used as precursor to prepare modafinil, benztropine and diphehydramine.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, acids, acid chlorides and acid anhydrides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-01-0
Formula molecolare C13H12O
Molecular Weight (g/mol) 184.238
Numero MDL MFCD00004488
InChI Key QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzhydrol, diphenylcarbinol, benzohydrol, benzhydryl alcohol, hydroxydiphenylmethane, diphenylmethyl alcohol, diphenyl carbinol, alpha-phenylbenzenemethanol, diphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.-phenyl
PubChem CID 7037
IUPAC Name diphenylmethanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)O
Specifica
Materiale o nome chimico Benzhydrol
Punto di fusione 64°C to 68°C
Punti di ebollizione 297°C to 298°C
Punto d'infiammabilità 160°C (320°F)
Odore Odorless
Quantità 50 g
Beilstein 1424379
Indice di Merck 14,1090
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 184.24
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzhydrol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzhydrol