Learn More
Benzhydrol, 99%
Codice prodotto. 10060710 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10060710 100 g Plastic bottle 100g
10417480 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10060710 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105391000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 91-01-0 | C13H12O | 184.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-01-0
Formula molecolare C13H12O
Molecular Weight (g/mol) 184.24
Numero MDL MFCD00004488
InChI Key QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzhydrol, diphenylcarbinol, benzohydrol, benzhydryl alcohol, hydroxydiphenylmethane, diphenylmethyl alcohol, diphenyl carbinol, alpha-phenylbenzenemethanol, diphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.-phenyl
PubChem CID 7037
IUPAC Name diphenylmethanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)O
Specifica
Materiale o nome chimico Benzhydrol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 65.0°C to 68.0°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 297.0°C to 298.0°C
Punto d'infiammabilità 160°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (55°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (C6H5)2CHOH
Quantità 100 g
Beilstein 06, IV, 4648
Indice di Merck 15, 1092
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.5g/L (20°C)
Peso formulazione 184.24
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzhydrol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.