Learn More
Benzhydrol-d5, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzhydrol-d5 |
| CAS | 95450-78-5 |
| Formula molecolare | C13 D5 H7 O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Benzene-2,3,4,5,6-d5-methanol, α-phenyl- (ACI), Benzene-d5-methanol, α-phenyl- (9CI), Benzhydrol-2,3,4,5,6-d5 (6CI), α-Phenylbenzene-2,3,4,5,6-d5-methanol (ACI), (2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)-phenylmethanol, Phenyl(phenyl-d5)methanol, Benzhydrol-d5, Diphenyl-d5-methyl Alcohol (phenyl-d5), Diphenylmethanol-D5 (phenyl-D5) |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H/i1D,3D,4D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(O)c2ccccc2)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC Name | (2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-phenylmethanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 189.265 |
| Peso formulazione | 189.12 |