Learn More
Benzhydrol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diphenylmethanol |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H |
| Peso formulazione | 184.0888 |
| Percent Purity | >95% |