Learn More
Benzhydryl Bromide, TRC
Codice prodotto. 30344406
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30344406 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30344406 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB1950005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Materiale o nome chimico Benzhydryl Bromide
CAS 776-74-9
Formula molecolare C13H11Br
Quantità 5 g
Sinonimo 1,1'-(Bromomethylene)bisbenzene, Bromomethylene)dibenzene, 1,1'-(Bromomethylene)bis[benzene], 1-[Bromo(phenyl)methyl]benzene, Bromodiphenylmethane, Diphenylbromomethane, Diphenylmethyl Bromide, NSC 39226, alpha-Bromodiphenylmethane, alpha-Phenylbenzyl Bromide
InChI Formula InChI=1S/C13H11Br/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
SMILES BrC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name [bromo(phenyl)methyl]benzene
Molecular Weight (g/mol) 247.13
Peso formulazione 246.0044
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.