Learn More
Benzhydryl isothiocyanate, ≥90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10651113
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10651113 10 g 10g
10163954 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10651113 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore S03388EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 3550-21-8
Formula molecolare C14H11NS
Molecular Weight (g/mol) 225.31
Numero MDL MFCD00046815
InChI Key WDOSFTZMBFYTED-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzhydryl isothiocyanate, isothiocyanatodiphenylmethane, benzhydrylisothiocyanate, isothiocyanato phenyl methyl benzene, diphenylmethylisothiocyanate, benzene, 1,1'-isothiocyanatomethylene bis, diphenylmethanisothiocyanate, acmc-20alq6, benzhydryl-isothiocyanate, benzhydryl isothio-cyanate
PubChem CID 520742
IUPAC Name [isothiocyanato(phenyl)methyl]benzene
SMILES S=C=NC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzhydryl isothiocyanate
CAS min. % 90.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Formula lineare C6H5CH(NCS)C6H5
Quantità 10 g
Peso formulazione 225.31
Percent Purity 90%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzhydryl isothiocyanate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.