Learn More
Benzil dioxime, 98%
Codice prodotto. 11473454
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11473454 100 g 100g
11463454 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11473454 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10687.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 23873-81-6 | C14H12N2O2 | 240.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23873-81-6
Formula molecolare C14H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 240.26
Numero MDL MFCD00002113
InChI Key JJZONEUCDUQVGR-VCFJNTAESA-N
Sinonimo diphenylglyoxime, benzil dioxime, ethanedione, diphenyl-, dioxime, e,e, diphenyl glyoxime, beta-benzil dioxime, gamma-benzil dioxime, n-z-2-nitroso-1,2-diphenylethenyl hydroxylamine, unii-ji58npg8m0, unii-pqn86x6991, ji58npg8m0
PubChem CID 5369401
IUPAC Name N-[(Z)-2-nitroso-1,2-diphenylethenyl]hydroxylamine
SMILES O\N=C(\C(=N/O)\C1=CC=CC=C1)/C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzil dioxime
Punto di fusione ∼238°C (decomposition)
Quantità 100 g
Beilstein 2053615
Indice di Merck 14,1079
Peso formulazione 240.26
Percent Purity 98%