Learn More
Benzil, TRC
Codice prodotto. 30343990
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343990 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343990 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB19697025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzil
CAS 134-81-6
Formula molecolare C14 H10 O2
Quantità 25 g
Sinonimo Benzil (8CI), Ethanedione, diphenyl- (9CI), 1,2-Diphenyl-1,2-ethanedione, 1,2-Diphenylethane-1,2-dione, 1,2-Diphenylethanedione, Bibenzoyl, Dibenzoyl, Diphenyl diketone, Diphenyl-α,β-diketone, Diphenylethanedione, Diphenylglyoxal, Esacure KBO, NSC 220315, NSC 4041, Wy 20910
InChI Formula InChI=1S/C14H10O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=C(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name 1,2-diphenylethane-1,2-dione
Molecular Weight (g/mol) 210.23
Peso formulazione 210.0681