Learn More
Benzimidazole-5-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 11304599
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11304599 25 g 25g
11478556 10 g 10g
11488556 50 g 50g
11498556 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11304599 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15980.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 15788-16-6 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15788-16-6
Formula molecolare C8H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 162.15
Numero MDL MFCD00011555
InChI Key COYPLDIXZODDDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-benzimidazolecarboxylic acid, benzimidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-6-carboxylic acid, 5-carboxybenzimidazole, 1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 3h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1h-1,3-benzodiazole-6-carboxylic acid
PubChem CID 459456
SMILES OC(=O)C1=CC=C2N=CNC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzimidazole-5-carboxylic acid
Punto di fusione >300°C
Quantità 25 g
Beilstein 5686
IUPAC Name 3H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Peso formulazione 162.15
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzimidazole-5-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Benzimidazole-6-carboxylic acid