Learn More
Benzimidazole, 98%
Codice prodotto. 10487390 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10487390 100 g Plastic bottle 100g
10644882 25 g Plastic bottle 25g
10654882 500 g Plastic bottle 500g
10105303 2.5 kg Plastic drum 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10487390 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 186421000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 51-17-2 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51-17-2
Formula molecolare C7H6N2
Molecular Weight (g/mol) 118.14
Numero MDL MFCD00005585
InChI Key HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzimidazole, 1h-benzo d imidazole, 1,3-benzodiazole, benzoimidazole, o-benzimidazole, 3-azaindole, benziminazole, benzoglyoxaline, azindole, 1,3-diazaindene
PubChem CID 5798
ChEBI CHEBI:41275
IUPAC Name 1H-benzimidazole
SMILES N1C=NC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Benzimidazole
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 171.0°C to 174.0°C
Colore Beige to Brown
Punti di ebollizione >360.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 23, 131
Indice di Merck 15, 1083
Informazioni di solubilità Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: more soluble in hot water,sparingly soluble in ether,practically insoluble in benzene and petroleum,soluble in aq. sol. of acids and strong alkalies,freely soluble in alcohol,boiling xylene
Peso formulazione 118.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.