Learn More
Benznidazol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16468786
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16468786 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16468786 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1548
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Benznidazol (Ro 07-1051) is an antiparasitic medication, with an IC50 of 20.35 μM for Colombian T. cruzi strains, and has been used in the treatment of Chagas disease.
Benznidazol (Ro 07-1051) is an antiparasitic medication, with an IC50 of 20.35 μM for Colombian T. cruzi strains, and has been used in the treatment of Chagas disease.
Specifica
Materiale o nome chimico Benznidazol
Forma fisica Solid
CAS 22994-85-0
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H12N4O3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Ro 07-1051 Ro 71051
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (192.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1=CC=CC=C1)CN2C=CN=C2[N+]([O-])=O
Molecular Weight (g/mol) 260.25
Peso formulazione 260.25
Percent Purity 99.38%
Grado Research
Research purposes only