Learn More
Benzo[a]pyrene, 96%
Codice prodotto. 11337148
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
0.5 g
Dimensione della confezione:
0.50g
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11337148 0.5 g 0.50g
11347148 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11337148 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 015856.02
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Extensively used in cancer research | CAS: 50-32-8 | C20H12 | 252.32 g/mol
Extensively used in cancer research and for GC (Gas Chromatography) and LC (Liquid Chromatography) Analysis. It is also a multipurpose intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-32-8
Formula molecolare C20H12
Molecular Weight (g/mol) 252.32
Numero MDL MFCD00003602
InChI Key FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo a pyrene, 3,4-benzopyrene, benzo pqr tetraphene, 3,4-benzpyrene, benzpyrene, benzo def chrysene, 6,7-benzopyrene, benz a pyrene, 3,4-benz a pyrene
PubChem CID 2336
ChEBI CHEBI:29865
IUPAC Name benzo[a]pyrene
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C1C=CC3=CC=CC4=CC=C2C1=C34
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo[a]pyrene
Punto di fusione 177°C to 180°C
Punti di ebollizione 495°C
Quantità 0.5 g
Numero UN UN3077
Indice di Merck 14,1103
Informazioni di solubilità Soluble in benzene, toluene, and xylene; Sparingly soluble in alcohol, methanol; Insoluble in water
Peso formulazione 252.3
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline