Learn More
Benzo[a]pyrene, 96%
Codice prodotto. 11347148
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
0.5 g
Dimensione della confezione:
0.50g
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11347148 100 mg 100mg
11337148 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11347148 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 015856.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Extensively used in cancer research | CAS: 50-32-8 | C20H12 | 252.32 g/mol
Extensively used in cancer research and for GC (Gas Chromatography) and LC (Liquid Chromatography) Analysis. It is also a multipurpose intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-32-8
Formula molecolare C20H12
Molecular Weight (g/mol) 252.32
Numero MDL MFCD00003602
InChI Key FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo a pyrene, 3,4-benzopyrene, benzo pqr tetraphene, 3,4-benzpyrene, benzpyrene, benzo def chrysene, 6,7-benzopyrene, benz a pyrene, 3,4-benz a pyrene
PubChem CID 2336
ChEBI CHEBI:29865
IUPAC Name benzo[a]pyrene
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C1C=CC3=CC=CC4=CC=C2C1=C34
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo[a]pyrene
Punto di fusione 177°C to 180°C
Punti di ebollizione 495°C
Quantità 100 mg
Numero UN UN3077
Indice di Merck 14,1103
Informazioni di solubilità Soluble in benzene, toluene, and xylene; Sparingly soluble in alcohol, methanol; Insoluble in water
Peso formulazione 252.3
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzo[a]pyrene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzo(a)pyrene