Learn More
Benzo[a]pyrene, MedChemExpress
Descrizione
Benzo[a]pyrene shows lung carcinogenicity in animal models, and it is frequently used in chemoprevention studies.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzo[a]pyrene |
| CAS | 50-32-8 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C20H12 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 3,4-Benzopyrene |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (198.17 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | C12=C(C=C3)C=C(C=CC=C4)C4=C1C=CC5=CC=CC3=C25 |
| Molecular Weight (g/mol) | 252.31 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only