Learn More
Benzo(a)pyrene, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 12909434 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12909434 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12909434 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore S430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.84€
    46.23€ / 1mL
    Risparmia 16.61€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Benzo(a)pyrene50-32-81000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo(a)pyrene
Imballaggio 2mL amber prescored glass ampule
CAS 50-32-8, 75-09-2
CAS min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS max % 0.1, 99.9
Formula molecolare C20H12
Numero MDL MFCD00003602
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C1C=CC3=CC=CC4=CC=C2C1=C34
IUPAC Name pentacyclo[10.6.2.02,7.09,19.016,20]icosa-1(18),2,4,6,8,10,12,14,16,19-decaene
Solvent or Matrix Methylene Chloride
Molecular Weight (g/mol) 252.32
PubChem CID 2336
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:29865
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzo(a)pyrene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, benzo[a]pyrene
Product intended for laboratory use only