Learn More
Benzo[b]furan-2-boronic acid, 97%
Codice prodotto. 10413194 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10413194 1 g Bottiglia in vetro 1g
10547624 5 g Bottiglia in vetro 5g
10316584 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10413194 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 378730010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98437-24-2 | C8H7BO3 | 161.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98437-24-2
Formula molecolare C8H7BO3
Molecular Weight (g/mol) 161.95
Numero MDL MFCD00236019
InChI Key PKRRNTJIHGOMRC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzofuran-2-boronic acid, benzo b furan-2-boronic acid, benzofuran-2-ylboronic acid, 2-benzofuranboronic acid, 2-benzofuranylboronic acid, 2,3-benzo b furan-2-boronic acid, 2-boronobenzo b furan, 1-benzofuran-2-yl boronic acid, 1-benzofuran-2-boronic acid
PubChem CID 2776266
IUPAC Name 1-benzofuran-2-ylboronic acid
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo[b]furan-2-boronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 112.0°C to 114.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: ca 2.5%
Peso formulazione 161.95
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzo¢b!furan-2-boronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.