Learn More
Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde, 96%
Codice prodotto. 10768221 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10768221 1 g 1g
10051051 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10768221 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 330140010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4265-16-1 | C9H6O2 | 146.145 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4265-16-1
Numero MDL MFCD00015463
InChI Key ADDZHRRCUWNSCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo b furan-2-carboxaldehyde, 2-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-2-carbaldehyde, benzofuran-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzofuran, 2-benzofurancarbaldehyde, coumarilaldehyde, 1-benzofuran-2-carboxaldehyde, benzofuran-2-aldehyde, benzo b-2-furfural
PubChem CID 61341
IUPAC Name 1-benzofuran-2-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Brown
Densità 1.2060g/mL
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H6O2
Indice di rifrazione 1.6300 to 1.6330
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.206
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: acetone,ethanol,halogenated solvents
Molecular Weight (g/mol) 146.14
Peso formulazione 146.14
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid