Learn More
Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde, 97%, Maybridge™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 1-Benzofuran-2-carbaldehyde |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Densità | 1.2060g/mL |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 146.14 |
| Percent Purity | 97% |