Learn More
Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde, 97%, Maybridge™
Codice prodotto. 10596684
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10596684 10 g 10g
10493945 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10596684 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC06604EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 4265-16-1
Formula molecolare C9H6O2
Molecular Weight (g/mol) 146.145
InChI Key ADDZHRRCUWNSCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo b furan-2-carboxaldehyde, 2-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-2-carbaldehyde, benzofuran-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzofuran, 2-benzofurancarbaldehyde, coumarilaldehyde, 1-benzofuran-2-carboxaldehyde, benzofuran-2-aldehyde, benzo b-2-furfural
PubChem CID 61341
IUPAC Name 1-benzofuran-2-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzofuran-2-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 146.14
Percent Purity 97%