Learn More
Benzo[b]furan-3-ylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10650895
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10650895 250 mg 250mg
10422643 1 g 1g
10366284 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10650895 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC40801CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 64175-51-5
Formula molecolare C10H8O3
Molecular Weight (g/mol) 176.171
InChI Key QWMVFCMIUUHJDH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-benzofuran-3-yl acetic acid, 3-benzofuranacetic acid, benzo b furan-3-ylacetic acid, 2-1-benzofuran-3-yl acetic acid, benzofuran-3-yl-acetic acid, benzofuran-3-acetic acid, 1-benzofuran-3-ylacetic acid, 2-3-benzofuranyl acetic acid, pubchem7012, benzofuran-3-ylacetic acid
PubChem CID 2762940
IUPAC Name 2-(1-benzofuran-3-yl)acetic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo[b]furan-3-ylacetic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 176.17
Percent Purity 97%