Learn More
Benzo[b]furan-7-carbaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10732947
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10732947 1 g Amber Glass Bottle 1g
10497734 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10732947 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC78204DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 95333-14-5
Formula molecolare C9H6O2
Molecular Weight (g/mol) 146.145
Numero MDL MFCD08272125
InChI Key RGPUSZZTRKTMNA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzofuran-7-carbaldehyde, 7-benzofurancarboxaldehyde, 7-formylbenzofuran, 7-benzofurancarboxaldehyde 9ci, benzofuran-7-carboxaldehyde, 7-benzo b furancarbaldehyde, benzo b furan-7-carbaldehyde
PubChem CID 11126406
IUPAC Name 1-benzofuran-7-carbaldehyde
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C=O)OC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo[b]furan-7-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 146.14
Percent Purity 95%