Learn More
Benzo[b]furan-7-carboxylic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10488884
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10488884 1 g Amber Glass Bottle 1g
10362095 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10488884 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC78201DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 90484-22-3
Formula molecolare C9H6O3
Molecular Weight (g/mol) 162.14
Numero MDL MFCD10000617
InChI Key QMHILIQFOBNARN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzofuran-7-carboxylic acid, benzofuran-7-carboxylicacid, 7-benzofuranylcarboxylic acid, benzo b furan-7-carboxylic acid, 7-benzofurancarboxylic acid, 4ahs, 7-benzofurancarboxylicacid, akh
PubChem CID 13307983
IUPAC Name 1-benzofuran-7-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=C2OC=CC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo[b]furan-7-carboxylic acid
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 162.14
Percent Purity 97%