Learn More
Benzo[b]furan-7-sulfonyl chloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10670466
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10670466 5 g Amber Glass Bottle 5g
10200265 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10670466 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC78203DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 1191030-88-2
Formula molecolare C8H5ClO3S
Molecular Weight (g/mol) 216.635
InChI Key MEOOVUNNRYYGCV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzofuran-7-sulfonyl chloride, 7-benzofuransulfonyl chloride, benzo 2,3-b furan-7-ylchlorosulfone
PubChem CID 49762852
IUPAC Name 1-benzofuran-7-sulfonyl chloride
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)OC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo[b]furan-7-sulfonyl chloride
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 216.64
Percent Purity 97%