Learn More
Benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10566494
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10566494 10 g Amber Glass Bottle 10g
10182774 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10566494 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB04184EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175135-07-6
Formula molecolare C9H8N2OS
Molecular Weight (g/mol) 192.24
Numero MDL MFCD00052501
InChI Key ZXKPFIRPUUAAPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo b thiophene-2-carbohydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylic hydrazide, thianaphthene-2-carboxylic hydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, hydrazide, maybridge1_008989, acmc-1c3go, #, benzo b thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
PubChem CID 519437
IUPAC Name 1-benzothiophene-2-carbohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 192.24
Percent Purity 97%