Learn More
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11334266
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11334266 5 g 5g
11344266 250 mg 250mg
11324266 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11334266 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19345.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3541-37-5 | C9H6OS | 162.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3541-37-5
Formula molecolare C9H6OS
Molecular Weight (g/mol) 162.21
Numero MDL MFCD01075041
InChI Key NXSVNPSWARVMAY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo b thiophene-2-carboxaldehyde, benzo b thiophene-2-carbaldehyde, thianaphthene-2-carboxaldehyde, benzothiophene-2-carboxaldehyde, acmc-209igo, 2-formylbenzo b thiophene, 2-benzothiophenecarbaldehyde, 2-formyl-benzo b thiophene, benzothiophene-2-carbaldehyde, 2-benzothiophenecarboxaldehyde
PubChem CID 736500
IUPAC Name 1-benzothiophene-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2S1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Punto di fusione 30°C to 32°C
Punti di ebollizione 135°C to 136°C (8 mmHg)
Quantità 5 g
Beilstein 114170
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 162.21
Percent Purity 97%