Learn More
Benzo[b]thiophene-2-carboxamide, 97%
Codice prodotto. 11485023
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11485023 5 g 5g
11475023 1 g 1g
11495023 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11485023 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12292.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6314-42-7 | C9H7NOS | 177.221 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6314-42-7
Formula molecolare C9H7NOS
Molecular Weight (g/mol) 177.221
Numero MDL MFCD00052505
InChI Key GYSCBCSGKXNZRH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo b thiophene-2-carboxamide, thianaphthene-2-carboxamide, benzothiophene carboxamide, 2-benzo b thiophenecarboxamide, #
PubChem CID 237073
IUPAC Name 1-benzothiophene-2-carboxamide
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo[b]thiophene-2-carboxamide
Punto di fusione 176°C to 178°C
Quantità 5 g
Beilstein 4467
Peso formulazione 177.23
Percent Purity 97%