Learn More
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide, 97%
Codice prodotto. 11387726
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387726 5 g 5g
11377726 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11387726 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11357.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 175135-07-6 | C9H8N2OS | 192.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 175135-07-6
Formula molecolare C9H8N2OS
Molecular Weight (g/mol) 192.24
Numero MDL MFCD00052501
InChI Key ZXKPFIRPUUAAPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo b thiophene-2-carbohydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylic hydrazide, thianaphthene-2-carboxylic hydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, hydrazide, maybridge1_008989, acmc-1c3go, #, benzo b thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
PubChem CID 519437
IUPAC Name 1-benzothiophene-2-carbohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide
Punto di fusione 184°C to 187°C
Quantità 5 g
Beilstein 153297
Peso formulazione 192.24
Percent Purity 97%