Learn More
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10653383 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Glass bottle; 1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10653383 Glass bottle; 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10653383 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 368660010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide
CAS 175135-07-6
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C9H8N2OS
Numero MDL MFCD00052501
Quantità 1g
Sinonimo benzo b thiophene-2-carbohydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylic hydrazide, thianaphthene-2-carboxylic hydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, hydrazide, maybridge1_008989, acmc-1c3go, #, benzo b thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
InChI Key ZXKPFIRPUUAAPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NNC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
IUPAC Name 1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Molecular Weight (g/mol) 192.24
PubChem CID 519437
Peso formulazione 192.24
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.