Learn More
Benzo[b]thiophene-3-boronic acid pinacol ester, 95%
Codice prodotto. 15469365
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15469365 250 mg 250mg
15459365 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15469365 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51876.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 171364-86-6 | C14H17BO2S | 260.158 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 171364-86-6
Formula molecolare C14H17BO2S
Molecular Weight (g/mol) 260.158
Numero MDL MFCD11110552
InChI Key LTSGSDOTQABJMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-benzo b thiophen-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-1-benzothiophen-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzo b thiophene-3-boronic acid pinacol ester, 2-benzo b thiophen-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, benzo b thiophene, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-benzo b thiophen-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaboro lane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-benzo b thiophen-3-yl-1,3,2 dioxaborolane
PubChem CID 10658979
IUPAC Name 2-(1-benzothiophen-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CSC3=CC=CC=C23
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo[b]thiophene-3-boronic acid pinacol ester
Quantità 250 mg
Peso formulazione 260.16
Percent Purity 95%