Learn More
Benzo[b]thiophene, 98+%
Codice prodotto. 11459443
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11459443 5 g 5g
11469443 25 g 25g
11479443 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11459443 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12328.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-15-8 | C8H6S | 134.196 g/mol
Benzo[b]thiophene is used in the preparation of 2-thianapthenylphenyllithium, via metalation by n-butyllithium. It is used in organic as well as pharmaceutical industry as a component in the synthesis of raloxifene, a breast cancer therapeutic, or hydrodesulfurization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Benzo[b]thiophene is used in the preparation of 2-thianapthenylphenyllithium, via metalation by n-butyllithium. It is used in organic as well as pharmaceutical industry as a component in the synthesis of raloxifene, a breast cancer therapeutic, or hydrodesulfurization reactions.
Solubility
Soluble in water (0.13 g/L at 20°C), chloroform and methanol.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-15-8
Formula molecolare C8H6S
Molecular Weight (g/mol) 134.196
Numero MDL MFCD00005864
InChI Key FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo b thiophene, thianaphthene, benzothiophene, benzothiofuran, thionaphthene, 1-thiaindene, thianaphthen, benzothiophen, thianaphtene, 1-benzothiophen
PubChem CID 7221
ChEBI CHEBI:35858
IUPAC Name 1-benzothiophene
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CS2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo[b]thiophene
Punto di fusione 28°C to 32°C
Densità 1.149
Punti di ebollizione 221°C to 222°C
Punto d'infiammabilità 91°C (195°F)
Odore Unpleasant
Quantità 5 g
Numero UN UN3077
Beilstein 80580
Indice di Merck 14,9303
Informazioni di solubilità Soluble in water (0.13g/L at 20°C),chloroform and methanol.
Peso formulazione 134.2
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzo[b]thiophene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzo[b]thiophene