Learn More
Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-5-boronic acid pinacol ester, 97%
Codice prodotto. 10737728 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10737728 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10737728 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 430570010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1168135-03-2 | C12H15BN2O2S | 262.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-5-boronic acid pinacol ester
CAS 1168135-03-2
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 84.0°C to 86.0°C
Colore Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C12H15BN2O2S
Numero MDL MFCD11867874
Quantità 1 g
Sinonimo benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo c 1,2,5 thiadiazole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,1,3-benzothiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole-5-boronic acid, pinacol ester, benzo c 1,2,5 thiadiazol-5-ylboronic acid pinacol ester, amtb346, benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-boronic acid, pinacol ester
InChI Key KISHNZJGTMYYKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=NSN=C2C=C1
IUPAC Name 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole
Molecular Weight (g/mol) 262.13
PubChem CID 46738015
Peso formulazione 262.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-5-boronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.