Learn More
Benzo[d]isoxazol-3-ol, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10553052
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10553052 10 g Amber Glass Bottle 10g
10191212 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10553052 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF01278EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Identificatori chimici
CAS 21725-69-9
Formula molecolare C7H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 135.122
Numero MDL MFCD00125030
InChI Key QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo d isoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3-ol, 3-hydroxybenzisoxazole, 3-hydroxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazolin-3-one, 1,2-benzisoxazol-3-ol 8ci, 2h-1,2-benzoxazol-3-one, benzisoxazolone
PubChem CID 210830
IUPAC Name 1,2-benzoxazol-3-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NO2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo[d]isoxazol-3-ol
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 135.12
Percent Purity 95%