Learn More
Benzo[d]isoxazol-3-ol, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15269676 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15269676 1 g 1g
15279676 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15269676 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450960010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
Identificatori chimici
CAS 21725-69-9
Formula molecolare C7H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 135.12
InChI Key QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo d isoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3-ol, 3-hydroxybenzisoxazole, 3-hydroxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazolin-3-one, 1,2-benzisoxazol-3-ol 8ci, 2h-1,2-benzoxazol-3-one, benzisoxazolone
PubChem CID 210830
IUPAC Name 1,2-benzoxazol-3-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NO2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo[d]isoxazol-3-ol
Punto di fusione 137°C to 140°C
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 135.12
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzo[d]isoxazol-3-ol, 96%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.