Learn More
Benzo[g]chrysene, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15572383 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15572383 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15572383 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 460270010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-02-2027
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo[g]chrysene
CAS 196-78-1
Punto di fusione 126.0°C
Punti di ebollizione 525.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C22H14
Quantità 1 g
Sinonimo benzo g chrysene, benzo a triphenylene, naphthophenanthrene, unii-e7mq64xu75, 1,2,3,4-dibenzphenanthrene, 1,2,3,4-dibenzophenanthrene, 1,2:3,4:7,8-tribenznaphthalene, benzochrysene, acmc-20gx0y
InChI Key JZOIZKBKSZMVRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35
Molecular Weight (g/mol) 278.35
PubChem CID 9140
Peso formulazione 278.35
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzo[g]chrysene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.