Learn More
Benzo[ghi]perylene, 98+%
Codice prodotto. 10206523 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
100 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10206523 25 mg Bottiglia in vetro 25mg
10105643 5 mg Bottiglia in vetro 5mg
10498430 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10206523 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105550250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 191-24-2 | C22H12 | 276.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 191-24-2
Formula molecolare C22H12
Molecular Weight (g/mol) 276.33
Numero MDL MFCD00004135
InChI Key GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo ghi perylene, 1,12-benzoperylene, 1,12-benzperylene, benzo g,h,i perylene, benzo ghi pyrilene, benzo-1,12-perylene, unii-5zme2e2q9l, ccris 784
PubChem CID 9117
ChEBI CHEBI:34568
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C6=C(C=C5)C=CC(=C36)C=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo[ghi]perylene
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 276.0°C to 280.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione >500.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 276.33
Percent Purity 98+%
Forma fisica Needle-like Crystals or Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzo[ghi]perylene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.