Learn More
Benzo[ghi]perylene, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10498430 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
100 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10498430 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
10105643 5 mg Bottiglia in vetro 5mg
10206523 25 mg Bottiglia in vetro 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10498430 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 105551000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 191-24-2 | C22H12 | 276.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 191-24-2
Formula molecolare C22H12
Molecular Weight (g/mol) 276.33
Numero MDL MFCD00004135
InChI Key GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo ghi perylene, 1,12-benzoperylene, 1,12-benzperylene, benzo g,h,i perylene, benzo ghi pyrilene, benzo-1,12-perylene, unii-5zme2e2q9l, ccris 784
PubChem CID 9117
ChEBI CHEBI:34568
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C6=C(C=C5)C=CC(=C36)C=C2
Specifications
Materiale o nome chimico Benzo[ghi]perylene
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 276.0°C to 280.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione >500.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 276.33
Percent Purity 98+%
Forma fisica Needle-like Crystals or Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzo[ghi]perylene
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Hazard Statement
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Precautionary Statement