Learn More
Benzo[ghi]perylene, TRC
Codice prodotto. 17991975
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17991975 100 mg 100mg
17922965 5 g 5g
17915065 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17991975 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB207700100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 191-24-2
Formula molecolare C22 H12
Molecular Weight (g/mol) 276.33
Sinonimo Benzo[ghi]perylene, 1,12-Benzoperylene, 1,12-Benzperylene, NSC 89275
IUPAC Name Benzo[g,h,i]perylene
SMILES c1cc2ccc3ccc4ccc5cccc6c(c1)c2c3c4c56
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo[ghi]perylene
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H12/c1-3-13-7-9-15-11-12-16-10-8-14-4-2-6-18-17(5-1)19(13)21(15)22(16)20(14)18/h1-12H
Peso formulazione 276.0939
Percent Purity >95%