Learn More
Benzobicyclon 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30324601
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30324601 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324601 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA10536800AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzobicyclon
CAS 156963-66-5
Nomi componenti o analita Benzobicyclon
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C22 H19 Cl O4 S2
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 3-[2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl]-4-(phenylthio)bicyclo[3.2.1]oct-3-en-2-one, SB 500, SB 500 (herbicide)
InChI Formula InChI=1S/C22H19ClO4S2/c1-29(26,27)16-9-10-17(18(23)12-16)21(25)19-20(24)13-7-8-14(11-13)22(19)28-15-5-3-2-4-6-15/h2-6,9-10,12-14H,7-8,11H2,1H3/t13-,14+/m1/s1
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2=C(Sc3ccccc3)[C@H]4CC[C@H](C4)C2=O)c(Cl)c1
IUPAC Name (1S,5R)-3-(2-chloro-4-methylsulfonylbenzoyl)-2-phenylsulfanylbicyclo[3.2.1]oct-2-en-4-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 446.97
Quantità 1 mL
Peso formulazione 446.0413 g/mol