Learn More
Benzofuran-3(2H)-one, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzofuran-3(2H)-one |
| CAS | 7169-34-8 |
| Formula molecolare | C8H6O2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 1-Benzofuran-3(2H)-one, 2,3-Dihydro-1-benzofuran-3-one, 2,3-Dihydro-3-oxobenzofuran, 2,3-Dihydrobenzofuran-3-one, Benzo[b]furan-3(2H)-one, Benzofuran-3(2H)-one, Benzofuran-3-one, Coumaran-3-one, Coumaranone, NSC 512726, beta-Coumaranone |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6O2/c9-7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-4H,5H2 |
| SMILES | O=C1COc2ccccc12 |
| IUPAC Name | 1-benzofuran-3-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 134.13 |
| Peso formulazione | 134.0368 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?