Learn More
Benzofuran-3(2H)-one, TRC
Codice prodotto. 30342160
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342160 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342160 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB28543350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzofuran-3(2H)-one
CAS 7169-34-8
Formula molecolare C8H6O2
Quantità 50 mg
Sinonimo 1-Benzofuran-3(2H)-one, 2,3-Dihydro-1-benzofuran-3-one, 2,3-Dihydro-3-oxobenzofuran, 2,3-Dihydrobenzofuran-3-one, Benzo[b]furan-3(2H)-one, Benzofuran-3(2H)-one, Benzofuran-3-one, Coumaran-3-one, Coumaranone, NSC 512726, beta-Coumaranone
InChI Formula InChI=1S/C8H6O2/c9-7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-4H,5H2
SMILES O=C1COc2ccccc12
IUPAC Name 1-benzofuran-3-one
Molecular Weight (g/mol) 134.13
Peso formulazione 134.0368