Learn More
Benzofuran, TRC
Product Code. 30343314
Change view
Click to view available options
Quantità:
25 g
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
30343314 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30343314 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB20358025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Benzo(b)furan
CAS 271-89-6
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C8 H6 O
Quantità 25 g
Sinonimo 1-Oxindene, 2,3-Benzofuran, AT 33852, Benzo[b]furan, Benzofurfuran, Coumarone, NSC 1255, R 7204
InChI Formula InChI=1S/C8H6O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
SMILES o1ccc2ccccc12
IUPAC Name 1-benzofuran
Molecular Weight (g/mol) 118.13
Peso formulazione 118.0419
Percent Purity >95